Merck
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
Beilstein:
2104523
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
InChIKey
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)