Wichtige Dokumente
T6601
3,4,5,6-Tetrachlor-1,2-benzochinon
97%
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetrachlor-1,2-benzochinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChIKey
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?