Wichtige Dokumente
T62804
1,1,1-Trifluoraceton
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, 3,3,3-Trifluoroacetone, Methyl trifluoromethyl ketone, Trifluoromethyl methyl ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
13.62 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
22 °C (lit.)
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
InChIKey
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?