Merck
T55158
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichlor-4-nitrobenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6H2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
Beilstein:
2211951
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
InChIKey
BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)