Wichtige Dokumente
T54003
2,4,5-Trichloroanilin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
InChIKey
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
GC Analysis of Anilines on Equity®-5