Merck
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4C4(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
bp
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
InChIKey
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)