Wichtige Dokumente
T11657
1,2,4,5-Tetrafluorbenzol
≥99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4 °C (lit.)
Dichte
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChIKey
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?