SYNS540004
Synthware™ high vacuum valve plug
size 0-4 mm, O-rings: Viton
Synonym(e):
Synthware S540004
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S540004
Allgemeine Beschreibung
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)