SYNS321230
Synthware™ straight bore glass stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size 12/30
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S321230
Bohrungsgröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS321230-1EA | 4061832198088 |