SYNF904100H
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F904100H, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F904100H
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)