SYNF891425
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F891425
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F891425
Kapazität
25 mL
25 mL
Allgemeine Beschreibung
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)