SYNF752475C
Synthware™ filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F752475C, fritted glass funnel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F752475C
Scheibendurchm.
24 mm
Filterdurchm.
24 mm
Platte AD
75 mm
Porengröße
40-60 μm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)