SYNF564350
Synthware™ reaction tube with high vacuum valve
350 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F564350, Schlenk flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F564350
Kapazität
350 mL
350 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)