SYNF362019M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F362019M, glass filter funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F362019M
Kapazität
15 mL
15 mL
Fritte AD
20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF362019M-1EA | 4061832193502 |