SYNF309200
Synthware™ single-neck round-bottom flask
200 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F309200, glass round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F309200
Kapazität
200 mL
200 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)