Merck
SYNF194100
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Synonym(e):
Synthware F194100, glass powder funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F194100
Oberteil Durchm.
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)