SYNC195173C
Synthware™ chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
Synonym(e):
Synthware C195173C, glass chromatograpy column
About This Item
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C195173C
ID × L
13.4 mm × 305 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)