Merck
SYNC114250
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C114250, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C114250
Schlauchgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extended offset lower tip for drop control.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)