Merck
SYNA412440
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 24/40, Bend: 105 degree
Synonym(e):
Synthware A412440, bent distillation adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
A412440
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware distillation drop adapter with standard joint (24/40). To effectively clean the rotary evaporator.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)