Merck
SYNA351014
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Synonym(e):
Synthware A351014, adapter, sidearm adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS top10/18
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A351014
Eintauchtiefe
50 mm
Allgemeine Beschreibung
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)