SM601001010
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 10 pieces
Größe
10 mm × 10 mm
Dicke
100 μm
Porengröße
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)