SM40501010
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Al
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 10 pieces
Größe
10 mm × 10 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)