Wichtige Dokumente
SLW4500/04M
Pyrex® Square plastic feet
for 100 mL measuring cylinder
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4500/04M
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Hersteller/Markenname
4500/04M
SciLabware
Allgemeine Beschreibung
For use with SLW3205 cylinders
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from polyethylene
- Replacement feet for PYREX® 3205 range of measuring cylinders.
- Hexagonal foot shape
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4500/04M-10EA | 4061832442334 |