Merck
SLW3710/04
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 2
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3710/04
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
3710/04
SciLabware
Kapazität
500 mL
500 mL
Scheibendurchm.
95 mm
Porengröße
grade 2 porosity
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)