SLW3700/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 4
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3700/08
Hersteller/Markenname
3700/08
SciLabware
Kapazität
125 mL
125 mL
Scheibendurchm.
65 mm
Porengröße
grade 4 porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.