Merck
SLW1526/16D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 5000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1526/16D
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Verbindung
Joints ST/NS neck (44)
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1526/16D
Flaschendurchm. × H
187 mm × 315 mm
Kapazität
5000 mL
Hals ID
44 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)