SLW1521/08D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1521/08D
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Verbindung
joint ST/NS neck24/29
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
1521/08D
SciLabware 1521/08D
SciLabware
Flaschendurchm. × H
89 mm × 175 mm , With stopper
Kapazität
500 mL
Hals ID
24 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)