QBD11388
Mal-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable