Wichtige Dokumente
QBD11170
DOTA tris(TBE)-amido-dPEG ®23-Maleimide
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C83H155N7O33
Molekulargewicht:
1779.15
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
DOTA tris(TBE)-amido-dPEG®₂₃-Maleimide contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11170-500MG | |
QBD11170-50MG |