Wichtige Dokumente
QBD10866
SPDP-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Synonym(e):
OPSS-PEG1500-acid, OPSS-PEG36-acid, SPDP-PEG-acid, SPDP-PEG36-COOH, SPDP-PEG36-acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S(Sc1ncccc1)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C83H158N2O39S2/c86-81(5-80-125-126-82-3-1-2-6-85-82)84-7-9-90-11-13-92-15-17-94-19-21-96-23-25-98-27-29-100-31-33-102-35-37-104-39-41-106-43-45-108-47-49-110-51-53-112-55-57-114-59-61-116-63-65-118-67-69-120-71-73-122-75-77-124-79-78-123-76-74-121-72-7
InChIKey
YETQZNCXLDFCHR-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)