Merck
P22206
Sigma-Aldrich
α-Phenylcinnamonitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C(C6H5)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
N#C\C(=C/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N/c16-12-15(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H/b15-11+
InChIKey
VFOKYTYWXOYPOX-RVDMUPIBSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)