OCNQAK665
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 665 nm, for 4 conjugation
About This Item
Empfohlene Produkte
Fluoreszenz
λem 665 nm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)