Merck
O7007
Sigma-Aldrich
Dioctylsulfid
96%
Synonym(e):
Octylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.51
Beilstein:
1701624
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
180 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)