NORS5500SQTZ7
Norell® Suprasil® NMR-Quartz-Röhrchen, 5 mm
frequency 500 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-500-SQTZ-7
Parameter
500 MHz frequency
Länge
7 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)