NORS34008
Norell® Select Serie™ NMR-Röhrchen, 3 mm
frequency 400 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-3-400-8
Parameter
400 MHz frequency
Länge
8 in.
AD × ID
3 mm × 2.4 mm
Sturz/Wölbung
±0.019 mm
Konzentrizität
±0.007 mm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.58 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)