Merck
NORS305001
Bruker Match Röhrchen
O.D. × L 3.0 mm × 100 mm, volume 160 μL
Synonym(e):
precision machined NMR tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-3.0-500-1
AD × L
3.0 mm × 100 mm
Volumen
160 μL
Wandstärke
0.58 mm
Farbe
green cap
Allgemeine Beschreibung
Ultra-Präzisions-bearbeitete NMR-Röhrchen für das Bruker MATCH system. Deckel, farbcodiert nach Grösse, sind separat erhältlich.
Empfohlene Probenvolumina: 3.0mm bis 5mm A.D. Röhrchen für 5mm RT Sonde, 1.0mm bis 2.5mm A.D. Röhrchen für 3mm Cryo-Sonden. 1.0mm Grösse ist nicht empfohlen für zugehörige 1mm Bruker Sonde.
Rechtliche Hinweise
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)