Wichtige Dokumente
N21200
2-Nitro-p-phenylendiamin
95%
Synonym(e):
1,4-Diamino-2-nitro-benzol, 2-Nitro-1,4-Phenylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChIKey
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?