Merck
N18005
Sigma-Aldrich
5-Nitroisophthalsäure
98%
Synonym(e):
5-Nitro-benzol-1,3-dicarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
Beilstein:
1976587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
259-261 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
373.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
189.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)