MT51350088
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
LiCl 1M in EtOH, volume 6 x 30 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350088
Volumen
6 x 30 mL
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51350088 | |
MT51350088-1EA | |
MT51350088-6X30ML |