MT51350004
Mettler-Toledo technical buffer
pH 4.01, volume 250 mL
Synonym(e):
liquid pH 4.01 buffer
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350004
Volumen
250 mL
pH-Wert
4.01
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)