MT51302049
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonym(e):
conductivity calibration standard
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51302049
Volumen
30 x 20 mL , sachets
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)