Wichtige Dokumente
M89625
Mucobromsäure
99%
Synonym(e):
Dibrommaleinaldehydsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C(Br)=C(\Br)C=O
InChI
1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
InChIKey
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?