Wichtige Dokumente
M86685
α-Methyltryptamin
99%
Synonym(e):
3-(2-Aminopropyl)indole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
CC(N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3
InChIKey
QSQQQURBVYWZKJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?