Wichtige Dokumente
M80806
4-Methylstyrol
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
4-Vinyl-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
959 °F
Enthält
3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Expl.-Gr.
5.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
170-175 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F
Flammpunkt (°C)
45 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.