Wichtige Dokumente
M35355
Glutarsäuremonomethylesterchlorid
98%
Synonym(e):
4-(Chlorformyl)-buttersäure-methylester, 5-Chlor-5-oxo-valeriansäure-methylester, Methyl-4-(chlorformyl)-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
110 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
InChIKey
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?