Wichtige Dokumente
M2780
N6-Methyladenosin 5′-Monophosphat Natriumsalz
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
6-Me-5′-AMP, N-Methyl-5′-Adenylsäure-Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].CNc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H16N5O7P.2Na/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21;;/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChIKey
HFOKUKRAZPHTHH-LYYWGVPGSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?