Wichtige Dokumente
KN8978350000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
Synonym(e):
897835-0000
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897835-0000
Parameter
500 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.28 mm
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm
- ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm
- Wall thickness 0.284 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)