KN8971400007
Kontes® NMR-Röhrchen, 5 mm Durchmesser, N-51A-Gebrauchsglas
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Synonym(e):
897140-0007
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897140-0007
Parameter
400 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
7 in. × 6 μm × 13 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.