Wichtige Dokumente
K6625
2-Ketohexansäure Natriumsalz
97.0-103.0%
Synonym(e):
α-Ketocapronsäure Natriumsalz, 2-Ketocapronsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97.0-103.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].CCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
WDCARDDLMCHULC-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?