Merck
JKA3100
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)